Principaux documents
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable