Principaux documents
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24Cl2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Application
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)