376892
2,3-Dimethylanthraquinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
210-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C16H12O2/c1-9-7-13-14(8-10(9)2)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
KIJPZYXCIHZVGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable