376582
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
69-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable