Documents
375543
Sigma-Aldrich
[1,2,3,4-Tetrakis(methoxycarbonyl)-1,3-butadiene-1,4-diyl]palladium(II)
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O8Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
207 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC