375462
3H-1,2-Benzodithiol-3-one
97%
129,00 €
About This Item
129,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
74-77 °C (lit.)
Solubilité
toluene: soluble 2.5%, clear, yellow
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES
O=C1SSc2ccccc12
InChI
1S/C7H4OS2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H
Clé InChI
GZTYTTPPCAXUHB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable