374903
2,5-Difluorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Densité
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup