Key Documents
372587
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) fluoride
99.9%
Synonyme(s) :
Dysprosium fluoride
About This Item
Formule linéaire :
DyF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K