371858
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
288-290 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O.ClH/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11;/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3;1H
Clé InChI
KRMJEIDSHZEQHJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable