371262
Tetraphenylphosphonium acetatodichlorodioxoruthenate(VI)
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4P(CH3CO2RuO2Cl2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Ru-](Cl)(Cl)(=O)=O.c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4