370207
4,6-Dimethyl-α-pyrone
98%
Synonyme(s) :
4,6-Dimethyl-2H-pyran-2-one
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
48-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC1=CC(C)=CC(=O)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
IXYLIUKQQQXXON-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable