Principaux documents
370150
Sigma-Aldrich
Methyl (2-chloro-1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro MDL:
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
COC(=O)N\N=C(/C)CCl
InChI
1S/C5H9ClN2O2/c1-4(3-6)7-8-5(9)10-2/h3H2,1-2H3,(H,8,9)/b7-4+
Clé InChI
LCGQSEGTIXIWOF-QPJJXVBHSA-N