Principaux documents
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
99%, liquid crystal (nematic)
Synonyme(s) :
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid crystal (nematic)
Pf
30-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
Clé InChI
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.