Principaux documents
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis(benzylthio)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2S)6C6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
125-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable