368490
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves