Principaux documents
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Beilstein:
5376618
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Densité
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C(/CCl)OC