Principaux documents
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
Synonyme(s) :
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable