367397
(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H10NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES
CCC(N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
DELJNDWGTWHHFA-UHFFFAOYSA-N