367168
Tin(II) sulfide
96%
Synonyme(s) :
Herzenbergite, Stannous sulfide, Tin monosulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Densité
5.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
S=[SnH2]
InChI
1S/S.Sn
Clé InChI
AFNRRBXCCXDRPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable