Principaux documents
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
Clé InChI
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable