Principaux documents
365750
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
188-190 °C (lit.)
Pf
−23-−22 °C (lit.)
Densité
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Application
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride (2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of functionalized arylmanganese compound.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zhihua Peng et al.
Organic letters, 13(12), 3198-3201 (2011-05-18)
Functionalized arylmanganese compounds were prepared using commercial manganese powder in the presence of LiCl and catalytic amounts of both 2.5% InCl(3) and 2.5% PbCl(2) (THF, 0-50 °C). In addition, benzylic manganese reagents are obtained at 25 °C in ca. 70-80%