365157
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane
96%
Synonyme(s) :
1,3-Diphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, DPTMDS
210,00 €
About This Item
210,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
Clé InChI
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a starting material for the synthesis of its substitution products with the tetrachlorides of silicon and tin.[1]
- To prepare Cu-, Zn- and H2-phthalocyanines using phthalimide.[2]
- As a pre-column deactivation agent prior to the determination of the fatty acids by GC-MS.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter