Principaux documents
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H2Cl4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter