Documents
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable