Principaux documents
363847
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
170-172 °C (lit.)
Densité
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-4-fluorotoluene may be used in the preparation of meta-fluoro analog, (tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane, F-TOTP).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Julien Hitce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 792-799 (2006-10-18)
A novel catalytic system, based on a mixture of palladium acetate and tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane (F-TOTP), has been designed for the intramolecular C--H functionalization of alkane segments. Among other analogues of tris(2-methylphenyl)phosphane (P(o-tol)(3)), F-TOTP was shown to have the optimal metal-bonding properties