Documents
363278
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Application
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable