Principaux documents
363235
Sigma-Aldrich
2,5-Dibutoxy-4-(4-morpholinyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
Dye content 95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28BF4N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 95%
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCCCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCCCC)cc1[N+]#N
InChI
1S/C18H28N3O3.BF4/c1-3-5-9-23-17-14-16(21-7-11-22-12-8-21)18(13-15(17)20-19)24-10-6-4-2;2-1(3,4)5/h13-14H,3-12H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
KTLYRPBETGHXQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable