Principaux documents
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
Synonyme(s) :
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.12
Beilstein:
3623239
Numéro MDL:
Essai
97%
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable