362867
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup