Principaux documents
362840
Sigma-Aldrich
Refill packing, for Labclear gas filters
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
Description générale
Contains enough Drierite/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable