Principaux documents
362689
Sigma-Aldrich
Triphenyl(vinyl)silane
98%
Synonyme(s) :
(Triphenylsilyl)ethylene, Ethenyltriphenylsilan, Vinyltriphenylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3SiCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.44
Beilstein:
913423
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
Clé InChI
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable