Principaux documents
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
167-174 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1CCC(OCC)O1