Principaux documents
361984
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-trimethylsilyl-1-butyne
98%
Synonyme(s) :
1-(Trimethylsilyl)neohexyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.32
Beilstein:
2037940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C#C[Si](C)(C)C