Principaux documents
361232
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropionic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Carboxyethyl)-4-nitroheptanedioic acid, 4-(2-Carboxyethyl)-4-nitropimelic acid, Tris(2-carboxyethyl)nitromethane
25 G
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
145,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NO2C(CH2CH2COOH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.23
Beilstein:
1804764
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
181-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(CCC(O)=O)(CCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H15NO8/c12-7(13)1-4-10(11(18)19,5-2-8(14)15)6-3-9(16)17/h1-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
JCMYUFMDOYGRKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable