Principaux documents
360961
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
98%
Synonyme(s) :
Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
110 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clé InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3