Key Documents
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1