Principaux documents
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysine dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.11
Beilstein:
4539715
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
Pf
200-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Remplacé(e)(s) par