359408
Methoxycarbonylsulfenyl chloride
97%
Synonyme(s) :
S-Chloro O-methyl thiocarbonate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)SCl
InChI
1S/C2H3ClO2S/c1-5-2(4)6-3/h1H3
Clé InChI
TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter