Principaux documents
357944
Sigma-Aldrich
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
95%
Synonyme(s) :
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
About This Item
Formule linéaire :
NO2C(CH2CH2CN)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Beilstein:
1789382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
95%
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
111-113 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
Clé InChI
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane can be prepared from acrylonitrile and nitromethane using trimethyl phenyl ammonium hydroxide. Tris(2-cyanoethyl)nitromethane is an important building block for the construction of four directional C-core and in the synthesis of dendritic molecule.
Application
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane may be used as starting reagent in the synthesis of 1-azoniatricyclo-(3,3,3,0)-undecane bromide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 1-azoniatricyclo-(3, 3, 3, 0)-undecane bromide.
Sorm F and Beranek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19(2), 298-304 (1954)
The crystal structure of 2-amino-5, 5'-bis (?-cyanoethyl)-1, 2-pyrrolenineN-oxide monohydrate.
Newkome GR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 25(9), 569-571 (1995)