Principaux documents
356778
Sigma-Aldrich
Iron
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Épaisseur
1.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par