348902
(S)-(+)-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-2(3H)-furanone
95%
Synonyme(s) :
(S)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone, (S)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Hydroxymethyl-2-oxotetrahydrofuran
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +56°, c = 3 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
110-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4,6H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
- Potent nucleoside, acetylcholine, and (+)-muricatacin analogs.
- Mevinic acids, which are LDL cholesterol-lowering agents.
- Adenine based anti-HIV agent named β-F-ddA.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup