Principaux documents
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
About This Item
Formule linéaire :
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.93 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Impuretés
≤5% sodium nitroferricyanide
Chaîne SMILES 
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable