Documents
346241
Sigma-Aldrich
Isopropyl formimidate hydrochloride
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
108 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
Clé InChI
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
Application
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.
Autres remarques
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)