Principaux documents
345601
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) hexafluoroacetylacetonate dihydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Y(C5HF6O2)3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
746.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: yttrium
reagent type: catalyst
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.2H2O.Y/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h3*1,12H;2*1H2;/q;;;;;+3/p-3/b3*2-1-;;;
Clé InChI
ZNJMFINHQZTISV-OHYMPEQPSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.