Principaux documents
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisole
98%
Synonyme(s) :
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
217-218 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1OC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup