Principaux documents
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
cis 95 %
Synonyme(s) :
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H9(CO2H)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.19
Beilstein:
3120108
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Composition
cis, 95%
Pf
211-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
Clé InChI
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable