Documents
344001
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetanilide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
153-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1