Principaux documents
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride
Synonyme(s) :
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Formule linéaire :
NiF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Pf
1380 °C (lit.)
Solubilité
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Densité
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges