342157
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
82 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
Clé InChI
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-[(E)-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzylideneamino]-4-methylphenol
- (E)-2-((3-fluorophenylimino)methyl)-4-(trifluoromethoxy) phenol
- 2-[(E)-(naphthalen-2-ylimino) methyl]-4-(trifluoromethoxy) phenol
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup