Documents
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OCF2CHF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C/65 mmHg (lit.)
Densité
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1